Kluczowe dokumenty
Z376914
Sigma-Aldrich
Cryo-Tags® labels
white, W × L 0.75 in. × 1.5 in., pkg of 1000 ea per roll
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
(Polyvinyl)
white
opakowanie
pkg of 1000 ea per roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CRY-2000
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł.
0.75 in. × 1.5 in.
Opis ogólny
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
Informacje prawne
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)