Kluczowe dokumenty
Z743332
Laser 9139 i 3212 combo, etykiety tubowe i punktowe, białe, 1,28 x 0,50 cala, średnica 0,75 cala, opakowanie 1360 szt.
Synonim(y):
etykiety na fiolki do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Materiały
white
opakowanie
pack of 1360 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CMBO-1000
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × śr.
1.28 in. × 0.50 in. × 0.75 in.
Opis ogólny
Etykiety kriogeniczne, które mogą wytrzymać zarówno długotrwałe warunki przechowywania kriogenicznego, jak i konwencjonalne przechowywanie w zamrażarce. Chemicznie obojętne z klejem odpornym na rozpuszczalniki, który przylega do fiolek kriogenicznych, mikrotub, probówek, szklanych fiolek, zlewek i metalowych stojaków. Wytrzymuje również zamrażanie błyskawiczne/zatrzaskowe w ciekłym azocie, kąpiele we wrzącej wodzie o temperaturze 100°C i ogrzewanie na sucho do temperatury 150°C.
Cechy i korzyści
  • Idealne zastosowanie: probówki 1,5 ml/2,0 ml
  • Układ arkusza: 4 zestawy w poprzek - 17 zestawów w dół
  • Zapewnia wyraźne oznakowanie próbek poddanych kriokonserwacji, poprawiając organizację i wydajność pracy w laboratorium.
  • Zakres temperatur od -196°C do 150°C
Informacje prawne
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)