Kluczowe dokumenty
C11804
4-Sulfamoylbenzoic acid
97%
Synonim(y):
4-Carboxybenzenesulfonamide, Benzoic acid 4-sulfamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
285-295 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
sulfonamide
ciąg SMILES
O=S(C(C=C1)=CC=C1C(O)=O)(N)=O
InChI
1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
Klucz InChI
UCAGLBKTLXCODC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?