Kluczowe dokumenty
275247
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
99%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
150-152 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?