Kluczowe dokumenty
64275
Methanesulfonamide
≥97.0% (CHN)
Synonim(y):
Mesylamide, Methanesulfonic amide, Methanesulphonamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.12
Beilstein:
1740835
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (CHN)
Formularz
solid
mp
85-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(N)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
Klucz InChI
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Methanesulfonamide is used in the synthesis of important organic reagents such as N-(2-methylthio-1-p-toluenesufonyl)methanesulfonamide and tert-butyl ((2-(trimethylsilyl)ethyl)sulfonyl)carbamate.
- It can be used as a source of nitrogen in the conversion of carboxylic acids to corresponding nitriles.
- It is widely used as a reagent in the synthesis of medicinally important compounds such as derivatives of indole-N-acetamide, methanesulfonamide pyrimidine-substituted 3,5-dihydroxy-6-heptenoates and repertaxin.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A Convenient Synthesis of Chloronitrobenzonitrile Isomers and Homologs.
Grivsky E M
Bull. Soc. Chim. Belg., 80(3?4), 245-252 (1971)
Development and preliminary optimization of indole-N-acetamide inhibitors of hepatitis C virus NS5B polymerase.
Harper S, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(5), 1314-1317 (2005)
Methanesulfonamide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
2-Arylpropionic CXC chemokine receptor 1 (CXCR1) ligands as novel noncompetitive CXCL8 inhibitors.
Allegretti M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(13), 4312-4331 (2005)
Synthesis and biological activity of methanesulfonamide pyrimidine-and N-methanesulfonyl pyrrole-substituted 3, 5-dihydroxy-6-heptenoates, a novel series of HMG-CoA reductase inhibitors.
Watanabe M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 5(2), 437-444 (1997)