Merck
471356
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
≥99.0%
Synonim(y):
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.11
Beilstein:
1446024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
gęstość
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methanesulfonic acid (MSA) is a strong organic acid. The chemical oxidation of dimetyl sulfide in the atmosphere leads to the formation of MSA in large quantities. MSA undergoes biodegradation by forming CO2 and sulphate. It is considered a green acid as it is less toxic and corrosive in comparison to mineral acids.1 The aqueous MSA solution has been considered a model electrolyte for electrochemical processes.
Zastosowanie
Methanesulfonic acid may be used:
  • As a catalyst to produce linear alkylbenzenes by the addition reaction between long-chain olefins and benzene.
  • To prepare polyaniline (PANI)/graphene composites with enhanced thermal and electrical properties.
  • As a catalyst for the transformation of glucose/xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
189 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Facile in-situ preparation of polyaniline/graphene nanocomposites using methanesulfonic acid.
Kim DH and Park SY.
Polymer, 55(12), 2928-2935 (2014)
Use of methanesulfonic acid as catalyst for the production of linear alkylbenzenes.
Luong BX, et al.
J. Catal., 226(2), 301-307 (2004)
Methanesulfonic acid-catalyzed conversion of glucose and xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Rackemann DW, et al.
Industrial Crops and Products, 52, 46-57 (2014)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)