Merck
462667
Sigma-Aldrich
Lead(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Plumbous methanesulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3SO3)2Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: lead
reagent type: catalyst
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423
gęstość
1.7 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Contains methanesulfonic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
462667-1L4061838127983
462667-250ML