Merck
471453
Sigma-Aldrich
2-Dimethylaminoethanol
≥99.5%
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Beilstein:
1209235
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4294 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Dimethylaminoethanol (deanol, DMAE) is a precursor of acetylcholine. Microwave spectral studies on DMAE have reported the following values; the rotational constants (MHz) A = 5814.0(2), B = 2214.54(2), and C = 2037.96(2) and a dipole moment of 2.56 D, with a, b, and c components (D) of 2.27(2), 0.3(1), and 1.16(5), respectively.
Zastosowanie
2-Dimethylaminoethanol (deanol, DMAE) may be employed as a ligand in the copper-catalyzed amination of aryl bromides and iodides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - Seta closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Occurrence and quantitative determination of 2-dimethylaminoethanol in animal tissue extracts.
C G HONEGGER et al.
Nature, 184(Suppl 8), 550-552 (1959-08-15)
Copper-catalyzed aryl amination in aqueous media with 2-dimethylaminoethanol ligand.
Lu Z and Twieg RJ.
Tetrahedron Letters, 46(17), 2997-3001 (2005)
Split face study on the cutaneous tensile effect of 2-dimethylaminoethanol (deanol) gel.
Uhoda I, et al.
Skin Research and Technology, 8(3), 164-167 (2002)
Microwave spectrum and hydrogen bonding in 2-dimethylaminoethanol.
Penn RE and Birkenmeier JA
Journal of Molecular Spectroscopy, 62(3), 416-422 (1976)
Ouassila Amiri-Attou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(3), 545-551 (2007-11-17)
We report herein the synthesis of substituted 2-(6-nitrobenzo[1,3]dioxol-5-yl)-1- aryl ethanols and 2-(6-nitrobenzo[1,3]dioxol-5-yl)-propionic acid ethyl esters from the reaction of 5-chloromethyl-6-nitrobenzo[1,3]dioxole with various aromatic carbonyl and alpha- carbonyl ester derivatives using the tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE) methodology.