Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?