Merck
149993
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propanol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2N(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
81-83 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CCN(CC)CCCO
InChI
1S/C7H17NO/c1-3-8(4-2)6-5-7-9/h9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Dietyloamino-1-propanol został użyty do opracowania modelowego systemu, który polimeryzuje racemiczny laktyd (D,L-LA).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agostino Pietrangelo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11649-11657 (2010-08-03)
We report the results of a comprehensive investigation of the recently discovered stereoselective and controlled polymerization of racemic lactide (D,L-LA) using an initiator prepared in situ from indium(III) chloride (InCl(3)), benzyl alcohol (BnOH), and triethylamine (NEt(3)). Linear relationships between number-average