Kluczowe dokumenty
471526
1-Dimethylamino-2-propanol
≥99%
Synonim(y):
N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
121-127 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- novel unsymmetrical 2,3,9,10,16,17,23-heptakis(alkoxyl)-24-mono(dimethylaminoalkoxyl)phthalocyanine compounds
- homoleptic nickel(II) aminoalkoxide
- Adduct with cobalt(II) 2,4-pentanedionate (acac)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?