Kluczowe dokumenty
471321
2-(Diethylamino)ethanol
≥99.5%
Synonim(y):
N,N-Diethylethanolamine, DEAE, DEEA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.04 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
granice wybuchowości
11.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?