Key Documents
50632
2-Dimethylaminoethanol
analytical standard
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4294 (lit.)
tw
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
ciąg SMILES
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - Seta closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?