Standardy biomarkerów i metabolitów
Metabolomika to badanie procesów chemicznych zachodzących w układzie biologicznym z udziałem małych cząsteczek, zwanych metabolitami, jako substratów, półproduktów i produktów.
Oferujemy szeroki zakres standardów analitycznych odpowiednich do zastosowań metabolomiki opartej na spektrometrii mas i testowania biomarkerów. Zastosowania te obejmują profilowanie metaboliczne, pobieranie odcisków palców, testy kliniczne i diagnostyczne, analizę docelową w celu identyfikacji nowych biomarkerów o znaczeniu klinicznym, badania farmaceutyczne celów chorobowych i endokrynologię. Nasze standardy analityczne w zakresie metabolomiki i biomarkerów obejmują endogenne związki o znaczeniu klinicznym, takie jak oligo DNA/RNA; metabolity aminokwasów, lipidów, węglowodanów, kwasów żółciowych i witaminy D; katecholaminy i neuroprzekaźniki; oraz hormony męskie, żeńskie, noworodkowe i tarczycy.
Czytaj więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Diagnostic Metabolites
Reference Materials for newborn screening & detection of metabolic diseases.
Hormony
Hormony są cząsteczkami sygnalizacyjnymi wytwarzanymi przez organizmy wielokomórkowe. Nasza szeroka gama hormonów obejmuje roztwory certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) Cerilliant® oraz wzorce analityczne marki VETRANAL® do analizy pozostałości hormonów w produktach spożywczych. Standardy są dostępne zarówno w postaci czystej, jak i roztworu i są kompatybilne z HPLC i GC.
Metabolity aminokwasów
Nasza oferta metabolitów aminokwasów obejmuje serię roztworów certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) i wzorców analitycznych do badań metabolomicznych, w tym duży wybór acyloglicyn i acylokarnityn.
Hydroksywitamina D
Hydroksywitamina D jest bardzo stabilnym metabolitem witaminy D. Jest powszechnie stosowana jako marker do klinicznego oznaczania poziomu witaminy D we krwi. Nasza oferta wzorców 25-hydroksywitaminy D obejmuje certyfikowane roztwory materiałów referencyjnych w postaci natywnej oraz znakowanej izotopem.
Katecholaminy i aminy biogenne
Katecholaminy są aminami produkowanymi przez nadnercza i funkcjonują jako hormony oraz neuroprzekaźniki. Przykłady katecholamin obejmują dopaminę, epinefrynę (adrenalinę) i norepinefrynę (noradrenalinę). Wszystkie katecholaminy pochodzą od aminokwasu L-tyrozyny. Poziom katecholamin w moczu może być wskaźnikiem niektórych chorób. Oferujemy różnorodne certyfikowane roztwory materiałów referencyjnych metabolitów katecholamin. CRM są dostępne zarówno jako roztwory jedno-, jak i wieloskładnikowe.