Merck
D41686
Sigma-Aldrich
Dibromomethane
99%
Synonim(y):
Methylene bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.83
Beilstein:
969143
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6.05 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
34.9 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dibromomethane may be used for the cyclopropanation of alkenes via Simmons-Smith type reaction. It may also be used in a novel methodology for the preparation of reaction intermediates such as α-substituted acroleins, α-methylene esters, α-keto esters, α-methylene lactones, α-methylene lactams, and α-keto lactones.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclopropanations of alkenes using dibromomethane.
Friedrich E
The Journal of Organic Chemistry, 50(23), 4640-4642 (1985)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: a versatile methodology to prepare the cyclic and acyclic ?-methylene or ?-keto acid derivatives from the corresponding terminal alkenes.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 60(22), 4837-4860 (2004)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: microwave-accelerated ?-methylenation of ketones with dibromomethane and diethylamine.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 59(9), 1509-1520 (2003)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: total synthesis of (?)-and (?)-methylenolactocin.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 61(10), 2713-2723 (2005)
Cyclopropanation of Electron-deficient Olefins with Dibromomethane by Ni (0) Complexes and Zinc.
Kanai H
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(4), 1025-1029 (1983)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D41686-2L4061833564141
D41686-10KG
D41686-1KG
D41686-1L
D41686-2.5KG
D41686-500G
D41686-500ML4061833564158