Key Documents
125903
1,3-Dibromopropane
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Trimethylene dibromide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
167 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Klucz InChI
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?