Kluczowe dokumenty
B62404
1-Bromo-3-chloropropane
99%
Synonim(y):
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
gęstość
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Klucz InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of polymer nanoparticles (NPs) to deliver doxorubicin, camptothecin, and cisplatin.
- Synthesis of antiprion active acridine derivatives for prion infection.
- Total synthesis of aspidospermine, aspidospermidine, and quebrachamine and (±)-crispine A.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?