Kluczowe dokumenty
140805
1,4-Dibromobutane
99%
Synonim(y):
Tetramethylene dibromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCCCCBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Klucz InChI
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
140805-500G | 4061838733757 |
140805-100G | 4061838733740 |
140805-10KG | |
140805-5G | |
140805-5KG |