Kluczowe dokumenty
D39207
trans-1,4-Dibromo-2-butene
99%
Synonim(y):
(2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
205 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC\C=C\CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Klucz InChI
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?