Kluczowe dokumenty
160385
Phthalimide potassium salt
98%
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
346.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
174.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?