Kluczowe dokumenty
100919
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
98%
Synonim(y):
1-ftalimido-4-bromobutan, 2-(4-Bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(4-bromobutylo)ftalimid, 4-bromobutyloftalimid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp
76-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
architektura polimerowa
functionality: heterobifunctional
ciąg SMILES
O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Klucz InChI
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Biologicznie ważnych N4,N9-dipodstawionych pochodnych 4,9-diaminoakrydyny.
- Pochodne imidazo[4,5-b]pirydyny mające zastosowanie w przygotowywaniu antybiotyków ketolidowych.
- Ligandy oksaminianowe oparte na kaliks[4]arenie i tiakaliks[4]arenie.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
100919-10G | 4061838664648 |
100919-1G |