Merck
C42203
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
99%
Synonim(y):
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.08
Beilstein:
3684083
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
crystals
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Klucz InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1