Merck
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4K15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Beilstein:
3639404
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
Klucz InChI
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)