Merck
608890
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H515NO2
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
solid
mp
232-235 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
Klucz InChI
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)