Merck
492701
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
mp
185-189 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[H].N[13C](N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1;
Klucz InChI
PJJJBBJSCAKJQF-YTBWXGASSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1