Merck
607312
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C,15N3 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H15N13C(15NH2)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
mp
185-189 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl[H].[15NH2][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Klucz InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UJNKEPEOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)