Merck
490148
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
L-Phenyl-d5-alanine-a,ß,ß-d3
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD2CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,8D
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-WYMAAGAPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)