Merck
587621
Sigma-Aldrich
D-Fructose-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
13C Labeled D-fructose, D-Levulose-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
BJHIKXHVCXFQLS-HJLYHLTLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Wang et al.
Nature communications, 10(1), 1279-1279 (2019-03-22)
A classic problem in microbiology is that bacteria display two types of growth behavior when cultured on a mixture of two carbon sources: the two sources are sequentially consumed one after another (diauxie) or they are simultaneously consumed (co-utilization). The