Key Documents
485926
Sodium L-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral purity, HPLC)
Synonim(y):
L-Lactic acid-13C3 sodium salt solution
About This Item
Polecane produkty
opis
Packaged as gram of solution 45-55%(w/w)
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral purity, HPLC)
stężenie
45-55 % (w/w) in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-USULVYIHSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?