Kluczowe dokumenty
71718
Sodium L-lactate
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, L-Lactic acid sodium salt, Sarcolactic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (NT)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
Właściwości
chiral
zanieczyszczenia
≤1% water
mp
163-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reagent for the dissolution of calcium D-gluconate.
- Crystallizing agent in the synthesis of Sn-containing silicate catalysts.
- Chiral building block to prepare chiral pyrrolidine intermediate, which is further used to synthesize chiral pyrrolidinium ionic liquids.
- Mild reducing agent in the selective reduction of CuO into Cu nanorods.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?