Kluczowe dokumenty
796808
L-Lactic acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[13C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-JACJRKFSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)