Merck
738778
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-1-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne", "Projektowanie pod kątem efektywności energetycznej" i "Bezpieczniejsza chemia w celu zapobiegania wypadkom". Kliknij tutaj, aby wyświetlić kartę wyników DOZN.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Albert P Chen et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(6), 2087-2093 (2014-07-22)
Hyperpolarized [1-(13) C]lactate in solution may be a clinically relevant and safe substrate for real time MR investigations of key metabolic pathways. The potential of using hyperpolarized [1-(13) C]lactate for magnetic resonance studies of cardiac metabolism in vivo was explored.
Produkty
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.