Merck
616567
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3,3,3-d3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
Packaged as gram of solution
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
stężenie
85 % (w/w) in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)