Kluczowe dokumenty
915661
Sodium D-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H5NaO3
Masa cząsteczkowa:
115.04
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98%
Formularz
liquid
stężenie
45-55 % (w/w) in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13C@@H](O)[13C](O[Na])=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)