Merck
721336
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-3-13C solution
endotoxin tested, 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
L-Lactic acid-3-13C sodium salt solution
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH(OH)CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
opis
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
45-55 % (w/w) in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1;
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-UEORGECYSA-M
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.