Kluczowe dokumenty
SAB4200862
Anti-Salmonella enterica typhimurium antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Salmonella typhimurium (Loeffler) Castellani and Chalmers
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
(Salmonella enterica typhimurium)
opakowanie
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using Salmonella enterica typhimurium LPS
indirect ELISA: 1:2000-1:4000 using using whole Salmonella
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
higher than the extracellular pH.6 Then, S. typhimurium penetrates the mucus barrier of the intestinal wall and adheres to the epithelium to initiate the infection, that may results in diarrhea, loss of electrolytes and local inflammation of the intestine.7-9
After S. typhimurium is being engulfed by enterocytes, it forms intracellular phagosomal compartments, termed Salmonella-Containing Vacuoles (SCV) where the bacterium is able to survive and multiply.2,9 S. typhimurium has various virulence factors, most of them are enoced by genes located in the Salmonella Pathogenicity Islands (SPI).10 S. typhimurium uses flagella for motility after ingestion11 and then type I fimbrae12 and adhesins to adhere to the epithelium. It expresses Type III Secretion System (T3SS) that enables the bacteria to inject into the host cells a variety of effector proteins such as, SipABCD, SptP, SpiC and SopB that alter cellular functions to promote bacterial invasion, survival and propagation.2,13,14 Moreover, S. typhimurium is able to form resistant biofilms15 that contribute to the establishment of chronic, ""carrier state"" infections. In addition, human specific S. typhiis used as a model for the animal study of typhoid fever.16
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1