Kluczowe dokumenty
676144
Sodium D-lactate-3-13C solution
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
Synonim(y):
D-Lactic -3-13C acid sodium salt solution
About This Item
Polecane produkty
opis
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
stężenie
45-55% in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)