Kluczowe dokumenty
M54058
Methylmalonic acid
99%
Synonim(y):
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
128-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Esterification reactions by various catalysts.
- Synthesis of pyrimidinium betaines with formamidine.
- Synthesis of malonic acid half thioester (MAHT).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.