Key Documents
102687
Ethylmalonic acid
97%
Synonim(y):
α-Carboxybutyric acid, 2-Ethylpropanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
112-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?