Merck
445088
Sigma-Aldrich
mono-Ethyl malonate
Synonim(y):
(Ethoxycarbonyl)acetic acid, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid, Ethyl hydrogen malonate, Ethyl malonate, Monoethyl hydrogen malonate
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<10% ethyl malonate, potassium salt
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of tetramic acids via Dieckmann ring closure
  • Organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions
  • Conjugation to amino-modified oligonucleotides
  • Acylation reactions (acylation agent)
  • Indole glyoxylamides for potential Prion disease treatment
  • Knoevenagel condensation with aldehydes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hamidreza Zolata et al.
Nuclear medicine and biology, 42(2), 164-170 (2014-10-15)
Indium-111 labeled, Trastuzumab-Doxorubicin Conjugated, and APTES-PEG coated magnetic nanoparticles were designed for tumor targeting, drug delivery, controlled drug release, and dual-modal tumor imaging. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) were synthesized by thermal decomposition method to obtain narrow size particles. To
Synthesis of DEFG ring system of cneorins.
Koskinen AMP and Pihko AJ.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 17, 20-35 (2008)
Olivier Boulat et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 41(12), 1642-1658 (2004-01-08)
Organic acid analysis is used for the early detection/ exclusion and for the follow-up of inherited disorders of amino acid and organic acid metabolism. Urinary organic acid concentrations in 417 healthy Caucasian children (1 day to 17 years of age)
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.