Merck
414638
Sigma-Aldrich
mono-tert-Butyl malonate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCOCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
1765457
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
5% methanesulfonyl chloride
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
Klucz InChI
NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mono-tert-Butyl malonates is an ester. It is reported to be an aminoacylase inhibitor. Preparation of mono-tert-Butyl malonates has been described.
Zastosowanie
Mono-tert-Butyl malonates may be used in the preparation of the following:
  • dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes
  • hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid
  • hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Helen S Toogood et al.
Extremophiles : life under extreme conditions, 6(2), 111-122 (2002-05-16)
A thermostable L-aminoacylase from Thermococcus litoralis was cloned, sequenced, and overexpressed in Escherichia coli. The enzyme is a homotetramer of 43 kDa monomers and has an 82% sequence identity to an aminoacylase from Pyrococcus horikoshii and 45% sequence identity to
Formation of high-aspect-ratio helical nanorods via chiral self-assembly of fullerodendrimers.
Hilmer AJ, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 5(5), 929-934 (2014)
Facile Preparation and Purification of Mono tert-Butyl Malonate.
Tararov VI, et al.
Synthetic Communications, 36(2), 187-191 (2006)
Jae Koo Lee et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3695-3703 (2003-06-12)
A competitive indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ciELISA) for the organophosphorus insecticide acephate, O,S-dimethyl acetylphosphoramidothioate, was developed using a polyclonal antibody. Five different haptens mimicking the analyte were synthesized and conjugated with the carrier proteins bovine serum albumin (BSA) and keyhole