Kluczowe dokumenty
136441
Dimethyl malonate
98%
Synonim(y):
Ester dimetylowy kwasu malonowego, Propanodionian dimetylu
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: slightly soluble
gęstość
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?