Kluczowe dokumenty
M81209
Methylsuccinic acid
99%
Synonim(y):
(±)-α-Methylsuccinic acid, (±)-2-Methylsuccinic acid, (±)-Methylsuccinic acid, 2-Methylbutane-1,4-dioic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
110-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?