Merck
W239607
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate
98%, FG
Synonim(y):
Dimethyl butanedioate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer FEMA:
2396
Beilstein:
956776
Numer WE:
Nr Rady Europy:
439
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.445
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; fruity; floral; sweet
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
689 °F
granice wybuchowości
8.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl succinate can be used as a flavoring agent in the food industry.
Zastosowanie
  • Metabolic Bypass Rescues Aberrant S-nitrosylation-Induced TCA Cycle Inhibition and Synapse Loss in Alzheimer′s Disease Human Neurons.: This research discusses the role of metabolic intermediates like Dimethyl succinate in bypassing biochemical blocks in Alzheimer′s disease, offering potential therapeutic avenues (Andreyev et al., 2024).
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, dimethyl succinate, CAS Registry Number 106-65-0.: A comprehensive safety assessment of Dimethyl succinate as a fragrance ingredient, highlighting its toxicological profile and safe usage parameters (Api et al., 2023).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 878-879 (1997)
L Ladriere et al.
JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition, 20(4), 251-256 (1996-07-01)
Succinic acid dimethyl ester (SAD) is efficiently metabolized in several cell types as pancreatic islet cells, hepatocytes, and colonocytes. The purpose of this study was to assess the overall nutritional value of SAD in the whole organism. SAD was infused
André Mukala-Nsengu et al.
Biochemical pharmacology, 67(5), 981-988 (2004-04-24)
The relative contribution of glycolysis vs. oxidative metabolism to the stimulus secretion coupling mechanism of beta-cells was investigated in isolated islets. For that purpose, the secretory and intracellular calcium responses of islets to both glucose and succinic acid dimethyl ester
Lili Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 283(32), 21978-21987 (2008-06-12)
We conducted a study coupling metabolomics and mass isotopomer analysis of liver gluconeogenesis and citric acid cycle. Rat livers were perfused with lactate or pyruvate +/- aminooxyacetate or mercaptopicolinate in the presence of 40% enriched NaH(13)CO(3). Other livers were perfused
J Cancelas et al.
International journal of molecular medicine, 8(3), 269-271 (2001-08-09)
It was recently proposed that suitable succinic acid esters could be used to potentiate the insulinotropic action of glucagon-like peptide 1 (GLP-1) in the treatment of type-2 diabetes mellitus. In such a perspective, the present study aimed mainly at investigating