Merck
178799
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylsuccinate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
gęstość
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
El-Abbady AM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)