Key Documents
I29204
Itaconic acid
≥99%
Synonim(y):
Methylenesuccinic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
1472 °F
mp
165-168 °C (lit.)
gęstość
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a comonomer in the polymerization of polyacrylonitrile (PAN) to promote the thermo-oxidative stabilization of polymer.
- In combination with acrylamide to form (poly[acrylamide-co-(itaconicacid)]) to synthesize biodegradable superabsorbent polymers.
- To synthesize biobased polyester composite in fabric industry.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.