Kluczowe dokumenty
125318
Citraconic anhydride
98%
Synonim(y):
3-Metylo-2,5-furandion, Bezwodnik 2-metylomaleinowy, Bezwodnik kwasu cytrynowego, Bezwodnik metylomaleinowy, Bezwodnik monometylomaleinowy
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4 (vs air)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
6-10 °C (lit.)
gęstość
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Klucz InChI
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an electrolyte additive for high-temperature pouch lithium-ion batteries. Citraconic anhydride reduces the interfacial impedance of pouch cells during high-temperature storage and enhances their stability.
- As a pH-sensitive linker to surface functionalization of biomolecules used in drug delivery systems. The high pH sensitivity of citraconic anhydride conjugates is attributed to the presence of a double bond that restricts the separation between the amide and carboxylic acid groups.
- As a reagent to synthesize new thiopyrano[2,3-d][1,3]thiazole derivatives via hetero-Diels–Alder reactions. These thiopyrano derivatives exhibit diverse biological activities such as anticancer, antiviral, and antitrypanosomal.
- As a co-monomer in the ring-opening polymerization with d-xylose 3,5-anhydrosugar derivative to form novel sugar-derived polyesters, with up to 100% renewable content. This can serve as a sustainable feedstock for polymer synthesis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?