Kluczowe dokumenty
239690
Succinic anhydride
≥99% (GC)
Synonim(y):
Dihydro-2,5-furandione
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 92 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Klucz InChI
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate/N-succinyl-chitosan hydrogels, as injectable systems towards tissue engineering.
- In preparing functionalized oxide surfaces on a chip.
- As a starting material to synthesize polyesters in presence of a metal triflate as a catalyst.
- As a cross-linking agent to enhance the mechanicalproperties and antimicrobial activities of zein films.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
239690-50G | 4061835383009 |
239690-250G | 4061835382996 |