Key Documents
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Synonim(y):
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
210-459-0
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 47 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tw
213-214 °C/1013 hPa
mp
7-8 °C
temp. przejścia
flash point 111 °C
gęstość
1.243 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Klucz InChI
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C