Kluczowe dokumenty
283258
Sebacic acid
99%
Synonim(y):
Decanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 183 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 100 mg/mL
ketones and ethers: soluble
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- biodegradable and elastomeric polyesters [poly(glycerol sebacate)]
- novel bio-nylon, PA5.10
- novel temperature-response hydrogel based on poly(ether-ester anhydride) nanoparticle for drug-delivery applications
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
283258-5G | 4061832491677 |
283258-1KG | 4061826245781 |
283258-250G | 4061826245798 |